Learn More
BD Tube K2-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™
Code produit. p-8000826
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
10 mL
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12957666
Marque: BD 367873
À utiliser pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma EDTA. Le tube K2-EDTA en plastique à bouchon Hemogard Vacutainer™ contient du K2-EDTA, une solution liquide enduite par pulvérisation sur la surface intérieure des tubes BD Vacutainer Plus.
Bouchon lavande Hemogard™
Étiquette papier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube K2 EDTA
Additif K2EDTA
Matériau Plastique
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 6 mL
Couleur de bouchon Lavande
Hauteur (métrique) 100 mm
Type d’étiquette Bloc
Diamètre (métrique) externe 13 mm
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.