Learn More
BD Tubes plasma héparinés Vacutainer™
Code produit. 12987676
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
6 mL
6 ml
10 mL
Additif:
Héparinate de lithium
Héparinate de sodium
Héparine sodique
Matériau:
PET
Verre
Type de bouchon:
Classique
Hemogard
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 12987676
Marque: BD 368480
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet d’obtenir une anticoagulation optimale grâce à l’utilisation d’héparine de qualité pharmaceutique. Les tubes plasma héparinés BD Vacutainer™ sont en plastique PET durable avec un bouchon Hemogard™ vert. Les tubes en capacités de 2, 4, 6 et 10 ml sont disponibles avec comme additif de l’héparine sodique ou de l’héparine de lithium.
Les tubes plasma d’héparine BD Vacutainer™ pour la chimie clinique sont disponibles avec de l’héparine sodique séchée par pulvérisation ou un additif d’héparine de lithium. L’héparine agit comme un anticoagulant lorsqu’elle développe un complexe d’antithrombine. Ce complexe inhibe la thrombine et le facteur X activé et empêche ainsi la coagulation.
  • L’anticoagulation optimale est obtenue par l’utilisation de 17 UI d’héparine par ml de sang (lorsque le niveau de remplissage est correct)
  • L’héparine est séchée par pulvérisation sur les parois internes des tubes à l’aide d’une procédure spéciale afin que l’additif soit uniformément distribué pour obtenir la meilleure solubilité possible
  • Pour la chimie clinique, l’héparine de lithium est généralement préférable à l’héparine sodique
  • Un mélange correct (8 - 10 retournements) du tube immédiatement après la prise de l’échantillon de sang est extrêmement important pour éviter la microcoagulation
  • Conditions de centrifugation : ≤1300 g pendant 10 minutes à 18–25°C
  • Le tube d’héparine sodique à 10 ml est en verre et est doté d’un bouchon classique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de plasma hépariné
Additif Héparinate de sodium
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Type de bouchon Classique
Capacité (métrique) 10 mL
À utiliser avec (équipement) Aiguille Vacutainer™ et porte-tubes
Couleur de bouchon Vert
Dimension du tube 16 x 100 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour obtenir un échantillon de plasma
Type d’étiquette Papier