Learn More
BD Tube en plastique K2EDTA Vacutainer™ avec bouchon Hemogard™ lavande
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
Conditionnement:
1000 pièces
Description
L’EDTA est enduit par pulvérisation sur la surface intérieure du tube VacutainerIl agit comme un coagulant Disponibles en formats 3 ml, 4 ml, 6 ml et 10 ml La différence entre K2EDTA et K3EDTA est que le K3 est une solution liquide dans les tubes, alors que le K2 est une solution liquide enduite par pulvérisation sur les tubes Bouchon Hemogard™ lavande
Spécification
Spécification
| Matériau | Plastique |
| Capacité (métrique) | 3 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD Vacutainer K2EDTA Blood Collection Tube
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: dipotassium EDTA