Learn More
BD Tube en plastique K2EDTA Vacutainer™ avec bouchon Hemogard™ lavande
Code produit. p-8009459
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12937666
Marque: BD 367838
Utilisé pour obtenir un sang total ou un échantillon de plasma EDTA. Tube en plastique BD Vacutainer™ K2EDTA avec bouchon Hemogard lavande, comprend le coagulant K2 qui est une solution liquide pulvérisée en revêtement sur les tubes.
L’EDTA est enduit par pulvérisation sur la surface intérieure du tube Vacutainer
  • Il agit comme un coagulant
  • Disponibles en formats 3 ml, 4 ml, 6 ml et 10 ml
  • La différence entre K2EDTA et K3EDTA est que le K3 est une solution liquide dans les tubes, alors que le K2 est une solution liquide enduite par pulvérisation sur les tubes
  • Bouchon Hemogard™ lavande
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Matériau Plastique
    Capacité (métrique) 3 mL
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • BD Vacutainer K2EDTA Blood Collection Tube
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Toxicité aiguë Catégorie 4
    Mention de danger
    • H332-Nocif par inhalation.
    Conseils de prudence
    • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
    • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
    • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
    • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contient: dipotassium EDTA