Learn More
BD Système de prélèvement sanguin par bouton-poussoir Vacutainer™
Description
Ces systèmes de prélèvement sanguin incluent une rétraction de l’aiguille par bouton-poussoir pour une protection immédiate contre les blessures par piqûre d’aiguille. Elles sont idéales pour une utilisation dans le prélèvement sanguin veineux ou pour des perfusions à court terme d’une durée maximale de deux heures, en particulier dans les environnements à haut risque. Son utilisation est si facile qu’une formation basique suffit.
Chaque kit est un système stérile et fermé qui comprend : une aiguille hypodermique, des ailes à code couleur (en fonction du calibre de l’aiguille), une tubulure à petit alésage et un connecteur avec un adaptateur Luer. Certaines options comprennent également un support pré-attaché.
- Le mécanisme de sécurité offre une protection quasi instantanée contre les blessures par piqûre d’aiguille
- Le mécanisme à bouton-poussoir peut être activé à partir de la veine sans inconfort pour le patient
- L’aiguille se retire instantanément, complètement et définitivement à l’intérieur du boîtier
- Activation d’une seule main : l’attention reste concentrée sur le patient et le site d’injection
- Le sang s’écoule dans la chambre d’inspection immédiatement après l’accès aux veines pour vérifier la ponction veineuse avant le prélèvement
- Matériaux sans latex, avec tubulure qui ne se torsade pas ni ne gondole
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de prélèvement sanguin par bouton-poussoir |
| Couleur | Bleu clair |
| Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement sanguin et perfusion de courte durée |
| Comprend | Adaptateur Luer |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 0,75 in |
| Longueur (impériale) du tube | 12 in |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 19 mm |
| Afficher plus |