Learn More
BD Systèmes de prélèvement sanguin par bouton-poussoir Vacutainer™
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 23
Longueur (métrique) du tube:
305 mm
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de prélèvement sanguin par bouton-poussoir |
| Couleur | Bleu clair |
| Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
| Comprend | 23 jauges, taille d’aiguille de 19 mm, tubulure de 305 mm |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 19 mm |
| Longueur (métrique) du tube | 305 mm |
| Quantité | 100/boîte. |