Learn More
BD Tubes SST™ II Advance Vacutainer™
Description
Avec le BD SST™ II Advance, les analytes courants en chimie clinique, tels que le potassium et le glucose, restent stables après une semaine de stockage à 2–8°C. L’évaluation clinique de chimies spéciales (telles que des médicaments thérapeutiques, des protéines, des peptides, des stéroïdes et des vitamines) démontre un haut degré de stabilité avec le gel acrylique dans ces tubes, ce qui est un avantage distinct pendant le transport et le stockage.
Avantages des tubes de gel par rapport aux tubes sans gel :
- Barrière stable entre le sérum et le sang coagulé, donc meilleure stabilité des analytes et qualité de l’échantillon
- Optimisation du flux de travail : temps de centrifugation court, traitement des échantillons et archivage dans le tube primaire
- Aucune possibilité de mauvaise identification due à l’utilisation de tubes secondaires
Consignes d’utilisation du tube :
- Durée de coagulation : la durée de coagulation recommandée minimale pour les patients qui n’ont pas reçu de traitement anti-coagulation est de 30 minutes. Les tubes contiennent un activateur de caillot de particules de silice.
- Conditions de centrifugation : 1300–2000 g pendant 10 minutes ou alternativement 3000 g pendant 5 minutes, à 18–25°C.
- Effets de la température : le refroidissement du tube pendant la centrifugation peut affecter la capacité de mouvement du gel. Une séparation optimale du sérum et du sang coagulé est obtenue à 20–25°C.
- Stocker à 4–25°C et protéger de la lumière directe du soleil pendant le stockage.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tube séparateur de sérum |
| Additif | Silice |
| Matériau | PET |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Hemogard |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Évaluation clinique de chimies spéciales telles que des médicaments thérapeutiques, des protéines, des peptides, des stéroïdes et des vitamines |
| Type d’étiquette | Papier |
| Show More |
Safety and Handling
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: toluene, quartz
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.