Learn More
Thermo Scientific™ Étuves de chauffage et de séchage sous vide Vacutherm
Code produit. 10254604 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
53 l
128 l
Type:
Chauffage à jaquette
Chauffage à jaquette avec connexion de gaz inerte
Chauffe-tablette avec contrôleur multicanal Digicon
max. (métrique):
200°C
300/400°C
Alimentation électrique:
230V 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50 / 60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 10254604
Marque: Thermo Scientific™ 51014553
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Ces étuves offrent un excellent transfert de chaleur et un temps de chauffe rapide, ce qui permet une réduction des temps d’opération. Plusieurs options permettent une configuration spécifique à l’application.
Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Les étuves de chauffage et de séchage sous vide Thermo Scientific™ Vacutherm sont idéales pour un séchage doux et rapide. Le chauffage rapide et l’excellent transfert de chaleur minimisent la durée de l’opération. La face avant en verre de sécurité à double vitrage représente une protection unique contre les risques d’implosion. Un système modulaire offre des configurations spécifiques aux applications grâce à une large gamme d’options. Une documentation sur la température et la pression est disponible conformément aux exigences des normes ISO 9000et BPL/BPF.
  • Dispositif de contrôle par microprocesseur convivial Kelvitron™ (étuves à gaines chauffantes) ou contrôle multicanaux Digicon (étuves à tablettes chauffantes)
  • Affichage analogique de la pression
  • Un capteur de surchauffe protège l’étuve et l’échantillon
  • Portes de sécurité en verre à double vitrage
  • Raccords de vide, tuyaux et clapet à bille en acier inox
  • Le raccordement de gaz inerte avec valve de précision et valve de sécurité contre les surpressions libère des gaz non inflammables et non toxiques
  • Port d’accès standard DN25 dans la paroi arrière
Modèles à gaines chauffantes
  • Fonctionne à des températures pouvant atteindre 200°C
Modèles à tablettes chauffantes
  • Fonctionne à des températures pouvant atteindre 400°C
  • Garantie d’un transfert thermique optimal
Recommandé dans les cas suivants :
  • Séchage des matériaux sensibles à la chaleur
  • Séchage sans résidus des pièces de forme complexe
  • Récupération ciblée de produits dégazés
Ne pas utiliser avec des solvants inflammables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Chauffage par jaquette VT 6025 avec connexion gaz inerte, affichage numérique de la pression et sortie enregistreur
Capacité (métrique) 25 l
max. (métrique) 200°C
Type Chauffage à jaquette avec connexion de gaz inerte
Dimensions (P x l x H) intérieures 12,1 x 11,8 x 10,8 po (30,7 x 30 x 27,5 cm)
Dimensions (L x l x H) 17,7 x 18,9 x 23,6 po (45 x 48 x 60 cm)
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz