Learn More
BUCHI Vacuum Control for L-250
Code produit. 18814171 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Modèle:
Contrôle avancé du vide
Vide limite
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 18814171
Marque: BUCHI 11080162
The Lyovapor™ sensors accurately track temperature and/or pressure throughout the freeze-drying process, ensuring optimized operations and facilitating accurate endpoint determination using capacitive, Pirani pressure gauges, and sample temperature probes.
  • Chose from ultimate vacuum (no control) or advanced vacuum control for process regulation and method development
Spécification
Type Benchtop Freeze Dryer
Capacité (métrique) 4.5 L
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) Ambient to -105°C
Matériau Acier inoxydable
Modèle Contrôle avancé du vide
Type de bouchon North America
Tension 220/240 V