Learn More
Thermo Scientific VACUum OVEN 53L 200°C SOLVANT FLAM
Marque:  Thermo Scientific 51014546
13578.82 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24145" pour bénéficier de cette offre.
VACUum OVEN 53L 200°C SOLVANT FLAM
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier. Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10134122
  • 17810.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 06-02-2026