Learn More
Memmert™ Tablette thermique pour étuve à vide
Code produit. 11741464 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Standard primaire d’ozone modèle 200
Standard primaire d’ozone modèle 400
Standard primaire d’ozone modèle 500
Matériau:
Acier inoxydable
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11741464
Marque: Memmert™ VO29B00741
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matériaux supplémentaires éloxés en aluminium thermodurci 1.4404 (ASTM 316 L) pour les substances particulièrement corrosives avec grande surface de chauffage intégrée, ainsi que détection de la température locale (Pt100, circuit à 4 fils), protection individuelle de chaque étagère contre la surchauffe MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) et certificat d’étalonnage
Spécification
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage
À utiliser avec (équipement) Standard primaire d’ozone modèle 200
Type Étagère
À utiliser avec (application) Protection individuelle contre la surchauffe pour chaque étagère MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Comprend Détection de température locale (Pt100, circuit à 4 fils)
Matériau Aluminium