Learn More
Welch Ilmvac™ Huile pour pompe à vide
Code produit. p-8012726 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
20 L
Conditionnement:
20L
5L
Code produit. 10420853
Marque: Welch Ilmvac™ 800124
Pompe à palettes à un et deux étages. L’huile pour pompe à vide Fisherbrand™ est conçue pour une utilisation avec la gamme de pompes à palettes à deux étages Fisherbrand et avec la plupart des autres pompes à palettes à un et deux étages.
  • Huile minérale générique
  • Utilisée dans la plupart des pompes à palettes à un et deux étages
  • Tambour de 20 L
  • Densité : 0,888 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huile pour pompe à vide
Pression 10 - 5 mbar
Viscosité Viscosité 118 cSt à 40°C
Volume (métrique) 20 L