Learn More
Leybold Huile pour pompe à vide
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
Spécification
Spécification
| Type de produit | Huile minérale |
| À utiliser avec (équipement) | Pompes à vide |
| Quantité | 5 L |
| Viscosité | 95 à 10,5 mm2/s |