Learn More
Binder Vacuum Pump VP1
Code produit. 30503389 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
2 m³/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Débit unitSize
30503389 2 m³/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30503389 Fournisseur Binder Code fournisseur 50130256
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Chemical membrane pump with a nominal air flow of 2.0 m³/h and final pressure of 7 mbar.
  • Option model can be switched between 230V/50Hz and 120V/60Hz
Spécification
Vide max. 7 mbar without Gas Ballast
Régime moteur 2.0 m³/hr.
Matériau Stainless Steel
Niveau sonore 45 dbA
Type de bouchon IEC
Poids (métrique) 13.6 kg
Débit 2 m³/h
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Chemical Resistant Diaphragm Pump
Classification du boîtier IP40
Pression maximale 1.1 bar
À utiliser avec (équipement) VD Vacuum Ovens
Tension 200/230 V