Learn More
Lenz Laborglasintrumente Robinets d’arrêt à vide, 1 voie, droits
Click to view available options
Alésage de bouchon:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec bras latéraux droits et bouchon en verre creux
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
- Taux de fuite conforme à la norme DIN 12540-1
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 4 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |