Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure GSR Versilon™
Code produit. 10097700
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Diamètre (métrique) externe:
5 mm
6 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
20 mm
35 mm
45 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
10 mm
12,5 mm
20 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
Conditionnement:
10m
25m
Code produit. 10097700
Marque: Saint Gobain Life Sciences 710114
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En caoutchouc naturel 45 Shore A. La tubulure GSR Versilon™ Saint Gobain Performance Plastics™ est légère, souple et résistante à l’usure. Elle offre une bonne imperméabilité et une combinaison idéale de résistance chimique et de durée de vie de la pompe.
  • Structure en caoutchouc naturel de 45 Shore A
  • Autoclavable
  • Bonne résistance chimique aux acides et bases
  • Très bonne élasticité et flexibilité
  • Bonne résistance à l’abrasion
Exemples d’applications :
  • Manipulation des liquides dans l’industrie agroalimentaire et des boissons
  • Application de semi-vide
  • Application à vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme FDA, Denrées alimentaires WCR
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,31 in
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (impériale) externe 0,24 in
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Longueur totale (impériale) 82 ft.
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (impériale) 0,79 in
Épaisseur (métrique) 20 mm
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Propriétés de résistance Chimique, Abrasion
Couleur Rouge
Dureté 45 (Shore A)
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (English) 158°F
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C
Type de produit Tubing