missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vadadustat, MedChemExpress

Code produit. 16400056
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16400056

Marque: Medchem Express HY101277

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.

Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.

Spécification

Nom chimique ou matériau Vadadustat
CAS 1000025-07-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H11ClN2O4
Quantité 2 mg
Synonyme PG-1016548 AKB-6548
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 306.7
Poids de la formule 306.7
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis