Learn More
Vadadustat, TRC
Code produit 30135013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135013 25 mg 25mg
17910415 50 mg 50mg
17921245 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135013 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV84953025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000025-07-9
Formule moléculaire C14 H11 Cl N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 306.7
Synonyme Glycine, N-[[5-(3-chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]-, N-[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]glycine, 2-[[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxypyridin-2-yl]carbonyl]amino]acetic acid, AKB 6548, PG 1016548, Vadadustat
Nom IUPAC 2-[[5-(3-chlorophényl)-3-hydroxypyridine-2-carbonyl]amino]acide acétique
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ncc(cc1O)c2cccc(Cl)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau Vadadustat
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11ClN2O4/c15-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(18)13(16-6-9)14(21)17-7-12(19)20/h1-6,18H,7H2,(H,17,21)(H,19,20)
Poids de la formule 306.0407