Learn More
Valbenazine, MedChemExpress
Code produit. 16467188
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16467188
Marque: Medchem Express HY16771
MedChemExpress Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Valbenazine
CAS 1025504-45-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H38N2O4
Quantité 10 mg
Synonyme NBI-98854
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (119.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](N)C(C)C)O[C@@H]1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(OC)C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 418.57
Poids de la formule 418.57
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.