Description
Utilisez le modèle C6W de l’injecteur Thermo Scientific™ Valco™ comme injecteur ou vanne de commutation. Disponible avec un actionneur microélectrique ou manuel. Dispose de raccords de 1/16 pouce et de six orifices de 0,010 pouce.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Actionnement | Microélectrique ou manuel |
| Volume (métrique) d’échantillon | 100 μL |
| Description | Boucle d’injection d’échantillons, acier inox |
| Matériau | Stainless Steel |
| Type | Soupape d’injection / de commutation |
| No. of Ports | 6 ports |
| Matériau du stator | Acier inoxydable |