Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur Valco™ modèle C6W
Code produit. p-6817030 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Soupape d’injection / de commutation
Volume (métrique) d’échantillon:
5 μl
10 μl
50 μl
100 μL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type Volume (métrique) d’échantillon unitSize
11563980 Soupape d’injection / de commutation 100 μL 1 pièce
11573980 Soupape d’injection / de commutation 10 μl -
11503990 Soupape d’injection / de commutation 50 μl 1 pièce
11513990 Soupape d’injection / de commutation 5 μl 1 pièce
4 options
Code produit. 11563980
Marque: Thermo Scientific™ SL100CW
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez le modèle C6W de l’injecteur Thermo Scientific™ Valco™ comme injecteur ou vanne de commutation.
Utilisez le modèle C6W de l’injecteur Thermo Scientific™ Valco™ comme injecteur ou vanne de commutation. Disponible avec un actionneur microélectrique ou manuel. Dispose de raccords de 1/16 pouce et de six orifices de 0,010 pouce.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Actionnement Microélectrique ou manuel
Volume (métrique) d’échantillon 100 μL
Description Boucle d’injection d’échantillons, acier inox
Matériau Stainless Steel
Type Soupape d’injection / de commutation
No. of Ports 6 ports
Matériau du stator Acier inoxydable