Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide valérique, 99 %
Code produit 10123100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
100 ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10123100 5 ml Flacon en verre 5mL
10686584 100 ml Flacon en verre 100mL
10316600 1 L Flacon en verre 1L
10686394 2,5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10123100 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 149570050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-52-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00004413
Clé InChI NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
CID PubChem 7991
ChEBI CHEBI:17418
Nom IUPAC acide pentanoïque
SMILES CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeric acid
Point de fusion -20,0°C à +18,0°C
Point d’ébullition 185,0°C
Couleur Incolore à jaune
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Merck Index 15, 10090
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :40 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Densité 0,9400 g/ml
Quantité 5 ml
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,4070 à 1,4100
Gravité spécifique 0,94
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Valeric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanoic acid