Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide valérique, 99 %
Code produit 10316600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
100 ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10316600 1 L Flacon en verre 1L
10123100 5 ml Flacon en verre 5mL
10686584 100 ml Flacon en verre 100mL
10686394 2,5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10316600 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 149570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.20€
    55.65€ / 1L
    Économisez 5.55€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-52-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00004413
Clé InChI NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
CID PubChem 7991
ChEBI CHEBI:17418
Nom IUPAC acide pentanoïque
SMILES CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeric acid
Point de fusion -20,0°C à +18,0°C
Point d’ébullition 185,0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0,9400 g/ml
Quantité 1 L
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,4070 à 1,4100
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0,94
Formule linéaire CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Merck Index 15, 10090
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :40 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%