Learn More
Acide valérique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
2 500 ml
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483890 100 ml 100mL
11483347 500ml 500mL
11493347 2 500 ml 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16238.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
L’acide valérique est utilisé comme phéromone du taupin de la betterave à sucre, Limonius californicus. Il est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’arômes et de parfums, de lubrifiants de type ester, de plastifiants et de stabilisants pour vinyle. Il s’agit d’un additif alimentaire utilisé comme adjuvant dan d’arôme synthétique. Il s’agit d’un ingrédient inerte dans la lutte antiparasitaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide valérique est utilisé comme phéromone du taupin de la betterave à sucre, Limonius californicus. Il est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’arômes et de parfums, de lubrifiants de type ester, de plastifiants et de stabilisants pour vinyle. Il s’agit d’un additif alimentaire utilisé comme adjuvant dan d’arôme synthétique. Il s’agit d’un ingrédient inerte dans la lutte antiparasitaire.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-52-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00004413
Clé InChI NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
CID PubChem 7991
ChEBI CHEBI:17418
Nom IUPAC acide pentanoïque
SMILES CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeric acid
Point de fusion -34°C
Point d’ébullition 184°C à 186°C
Densité 0,938
Quantité 100 ml
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Désagréable
Indice de réfraction 1,408
Formule linéaire CH3(CH2)3CO2H
Numéro UN UN3265
Beilstein 969454
Merck Index 14,9904
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Valeric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanoic acid