Learn More
Chlorure de valéryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445247
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11445247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22637.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 638-29-9 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Valeryl chloride is an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, fragrances, electronic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de valéryle est un intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, les surfactants, les parfums, les produits chimiques électroniques.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau. Soluble dans l’éther, le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, des alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-29-9
Formule moléculaire C5H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 120.58
Numéro MDL MFCD00000757
Clé InChI XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride
CID PubChem 61186
Nom IUPAC pentanoyl chloride
SMILES CCCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeryl chloride
Point de fusion -110°C
Point d’ébullition 125°C to 127°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Odeur Acrid
Quantité 50 g
Numéro UN UN2502
Beilstein 506293
Poids de la formule 120.58
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.