Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour précision de comptage Validex™ Code produit.: 11848273
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour précision de comptage Validex™
Code produit. p-4530449 Tous les produits Thermo Scientific Produits
5 μm, 500mL
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 μm
10 μm
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11848273
Marque: Thermo Scientific™ CRS05
Validez les performances des compteurs de particules liquides avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ Validex™.
Validez les performances des compteurs de particules liquides avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ Validex™. Excellent pour l’étalonnage et la vérification des instruments dans l’industrie de l’eau potable et pour le comptage et l’étalonnage des particules liquides de faible niveau, les étalons contiennent des particules polymères traçables NIST™conditionnées dans de l’eau ultra-pure à des concentrations idéales pour la validation des performances des compteurs de particules liquides.
Le comptage des particules dans l’industrie de l’eau potable est rapidement devenu une technologie indispensable pour optimiser la qualité de l’eau. La majorité des compteurs de particules utilisés dans l’industrie de l’eau potable fonctionnent sur le principe d’obscuration de la lumière d’une particule.
Caractéristiques :
  • Composition de la suspension optimisée afin de favoriser la dispersion des particules
  • Contient 500 ml de suspension à une concentration nominale de 1 000 particules par ml
  • Barreau d’agitation inclus dans le flacon pour faciliter la dispersion
  • Concentration certifiée
  • Diluant ultra propre
  • Aucune dilution requise
  • Échantillonnage directement à partir du flacon pour éviter toute contamination
  • Volume plus important pour des tests appropriés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactant
Concentration 1000 particules/ml ± 10 %
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Particules en polymère dans de l‘eau
Description Spécifiquement conçu pour le secteur de l‘eau potable afin de valider les performances des compteurs de particules liquides.
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Validation du compteur de particules liquides
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules de contrôle de comptage
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 500 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles < 3
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 3 mois
Diamètre (métrique) 5 μm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot287867_0625 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Code produitCRS-05
Numéro de lot253840 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Code produitCRS-05
Numéro de lot273274_043024 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Code produitCRS-05
Numéro de lot288276_0725 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Code produitCRS-05
Numéro de lot257557 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Code produitCRS-05
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour précision de comptage Validex™ >