Learn More
OHAUS™ Balance Valor™ 2000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Conditionnement:
1 unité
Description
ulliLe clavier robuste en PC offre une protection contre les couteaux et autres instruments tranchants utilisés dans les applications de préparation, de transformation et de portionnement des aliments/liliGrâce à sa structure unique étanche IP68 la balance Valor 2000 certifiée NSF, évacue l’humidité lorsqu’elle est utilisée dans des conditions humides/liliLe temps de stabilisation est inférieur à une demi-seconde/liliLes grands affichages LED à l’avant et à l’arrière permettent une visualisation facile afin que deux opérateurs puissent partager une balance/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 50 heures d’utilisation avec batterie rechargeable |
| Structure | Boîtier en ABS avec plateforme en acier inox (PW), boîtier et plateforme en acier inox (XW), indicateur de niveau initial |
| Capacité | 3,00 kg |
| Type d’affichage | Double LED |
| Précision affichage | 0,500000 g |
| Linéarité | 0,500000 g |
| Modèle | V22PWE3T |
| Type de protection | IPX8 |
| Reproductibilité | 0,500000 g |
| Temps de stabilisation | 0,500 s |
| Afficher plus |