Learn More
OHAUS™ Balance Valor™ 2000
La balance OHAUS™ Valor™ 2000 offre de grands affichages LED à l’avant et à l’arrière, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements secs ou des zones de lavage.
299.00€ - 431.00€
Spécification
Autonomie de la batterie | 50 heures d’utilisation avec batterie rechargeable |
---|---|
Structure | Boîtier en ABS avec plateforme en acier inox (PW), boîtier et plateforme en acier inox (XW), indicateur de niveau initial |
Type d’affichage | Double LED |
Type de protection | IPX8 |
Temps de stabilisation | 0,500 s |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406111
|
OHAUS™
30072316 |
V22PWE15T |
314.00€
1 unité |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15416111
|
OHAUS™
30072348 |
V22XWE1501T |
375.00€
1 unité |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15426111
|
OHAUS™
30072349 |
V22XWE3T |
375.00€
1 unité |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15436111
|
OHAUS™
30072317 |
V22XWE6T |
431.00€
1 unité |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15446111
|
OHAUS™
30072318 |
V22XWE15T |
375.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15486101
|
OHAUS™
30072347 |
V22PWE3T |
299.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15496101
|
OHAUS™
30072315 |
V22PWE6T |
299.00€
1 unité |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Le clavier robuste en PC offre une protection contre les couteaux et autres instruments tranchants utilisés dans les applications de préparation, de transformation et de portionnement des aliments
- Grâce à sa structure unique étanche IP68 la balance Valor 2000 certifiée NSF, évacue l’humidité lorsqu’elle est utilisée dans des conditions humides
- Le temps de stabilisation est inférieur à une demi-seconde
- Les grands affichages LED à l’avant et à l’arrière permettent une visualisation facile afin que deux opérateurs puissent partager une balance
Spécification
50 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Double LED | |
0,500 s | |
Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once |
Boîtier en ABS avec plateforme en acier inox (PW), boîtier et plateforme en acier inox (XW), indicateur de niveau initial | |
IPX8 | |
-10°C à +40°C | |
5,000 kg |