Learn More
Ohaus™ Balances alimentaires compactes Valor™ 3000 Xtreme
Tous les produits Ohaus ProduitsDescription
Les balances Valor 3000 Xtreme suivent la tradition d’Ohaus qui consiste à construire des produits durables, de haute qualité, faciles à utiliser et imbattables. Elles présentent une haute précision pouvant aller jusqu’à 40 000 d de lisibilité, sont solides, faciles à utiliser, logées dans un boîtier compact élégant entièrement fabriqué en acier inox. Les options de lavage (modèles NEMA 4X/IP65 résistants à l’eau) permettent aux balances Valor 3000 Xtreme de répondre aux besoins des environnements les plus exigeants.
- Certifiée NSF et compatible avec les systèmes certifiés HACCP, elle garantit l’intégrité et la sécurité de tous les produits alimentaires pesés dessus
- Prend peu de place sur la paillasse et offre des paramètres de filtrage et de stabilité réglables par l’utilisateur pour des opérations précises dans des conditions difficiles et instables
- Offre des résolutions allant jusqu’à 40 000 d et 0,01 g pour des mesures précises dans des environnements exigeants
- Boîtier entièrement en acier inox avec résistance chimique supplémentaire et plateau de pesée amovible en acier inox durable et facile à nettoyer
- La protection avancée antisurcharges évaluée à une capacité de 10x est idéale pour les environnements difficiles où la capacité est fréquemment dépassée
- L’interface utilisateur de SmarText™ est dotée d’un écran LCD rétro-éclairé lumineux et affiche des messages simples rendant la balance Valor 3000 Xtreme très facile à utiliser
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 50 heures d’utilisation avec piles jetables |
| Type de batterie | Piles 4C (1,5 V) (non incluses) |
| Étalonnage | Externe numérique |
| Certifications/Conformité | Certifié NSF/ANSI CE |
| Type de connexion | Non applicable |
| Structure | Boîtier et plate-forme en acier inox, indicateur de niveau initial, verrouillage de la cellule de charge |
| Capacité | 3 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche |
| Précision affichage | 0,500000 g |
| Type de clavier | Mécanique |
| Afficher plus |