Learn More
Acide valproïque 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30460326
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460326 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460326 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0751.0001
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Valproic acid
CAS 99-66-1
Noms d’analytes ou de composants Valproic acid
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C8 H16 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Type de solution Single Solution
SMILES CCCC(CCC)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-propylpentanoïque
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Quantité 1 mL
Poids de la formule 144.115 g/mol