Learn More
Acide valproïque, Lipomed
Code produit 30460129
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460129 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460129 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMVAL1694100
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Acide valproïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Valproic acid
CAS 99-66-1
Noms d’analytes ou de composants Valproic acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H16 O2
Synonyme Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCC(CCC)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-propylpentanoïque
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 144.115 g/mol