Learn More
Acide valproïque, Mikromol™
Description
Acide valproïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Valproic acid |
| CAS | 99-66-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Valproic acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H16 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCC(CCC)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-propylpentanoïque |
| Afficher plus |