Learn More
Valproic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Valproic acid |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| Poids de la formule | 144.115 |
| Pourcentage de pureté | >95% |