Learn More
Valpromide, Lipomed
Code produit 30459785
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459785 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459785 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMVAL1701100
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Valpromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propylpentanamide
CAS 2430-27-5
Noms d’analytes ou de composants 2-Propylpentanamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H17 N O
Synonyme 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCC(CCC)C(=O)N
Nom IUPAC 2-propylpentanamide
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 143.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 143.131 g/mol