Learn More
Valsartan, Mikromol™
Description
Valsartan
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Valsartan |
| CAS | 137862-53-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Valsartan |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H29 N5 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Valsartan, (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic acid, L-Valine, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, CGP 48933, Cardopan, Diovan, Nisis, Tareg, Valsarect, Valsartanin |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-3-méthyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]amino]butanoïque |
| Afficher plus |