Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) d’oxyde de vanadium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374919
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374919 10 g -
11384919 50 g 50g
11394919 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 081119.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Comme catalyseur, comme intermédiaire de synthèse, comme séchoir à peinture et comme pigment
Employed as a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment. It is used in organic chemistry as a reagent in the epoxidation of allylic alcohols in combination with tert-butyl hydroperoxide (TBHP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3153-26-2
Formule moléculaire C10H14O5V
Poids moléculaire (g/mol) 265.16
Numéro MDL MFCD00000032
Clé InChI JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonyme vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
CID PubChem 131674261
Nom IUPAC (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; vanadium(2+) ; hydrate
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Point d’ébullition 140°C (13mmHg)
Nom chimique ou matériau Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Point de fusion 256°C to 259°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Numéro UN UN3285
Informations sur la solubilité Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene
Poids de la formule 265.16
Densité 1.4 g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)