Spécification
| Point d’ébullition | 1750°C |
| Point de fusion | 690°C |
| Couleur | Ambré |
| pH | 4 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 181.88g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Tension de vapeur | 0.0443 hPa 700 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Vanadium(V) oxide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.