Learn More
Pièces en vanadium, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4782223
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11335597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042775.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray pieces
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Forme Pièces