Learn More
Solution étalon de plasma au vanadium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11331419
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331419 50 mL 50mL
11321419 100 mL 100mL
11420360 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11331419 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013850.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-62-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire O5V2
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
Numéro MDL MFCD00011457
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; oxyde de vanadium(V) :0,18 % ; eau :94,82%