Learn More
Solution de vanadium pour ICP/MS 100 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vanadium |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7697-37-2 |
| Formule moléculaire | HNO3 |
| Concentration | 100 mg/L |
| Numéro MDL | MFCD00011349 |
| Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O[N+]([O-])=O |
| Nom IUPAC | acide nitrique |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ICP Standard Solution (ICP & ICP-MS). Vanadium (V) 100mg/l in HNO
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium metavanadate, nitric acid