Learn More
Solution étalon de vanadium, pour AAS, 1 mg/ml V(3 +) dans 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10286630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10286630 100 ml 100mL
10480661 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10286630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196431000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml V in 2% HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Forme physique Solution
Formule moléculaire V
Concentration 995 to 1005 μg/mL of V(3+) in 2% HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00011453
Solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
Nom IUPAC vanadium
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
CID PubChem 23990
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:35170
Poids de la formule 50.94
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.