Learn More
Solution étalon de vanadium, pour AAS, 1 mg/ml V(3 +) dans 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Vanadium standard solution |
| Note relative au nom | 1 mg/ml V in 2% HNO3 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| CAS | 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Forme physique | Solution |
| Formule moléculaire | V |
| Concentration | 995 to 1005 μg/mL of V(3+) in 2% HNO3 (20°C) |
| Numéro MDL | MFCD00011453 |
| Solubilité | solubilité dans l’eau : miscible. |
| Clé InChI | LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
- Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.