Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vanadium Sulfate (Vanadyl) |
| CAS | 27774-13-6 |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | O5SV |
| Synonyme | vanadic sulfate, vanadium oxide sulphate, oxovanadium 2+ sulfate, vanadium oxysulfate, oxovanadium iv sulfate, voso4, vanadin iv oxide sulfate, vanadium, oxosulfato, vanadium, oxysulfato, vanadyl sulfate vso5 |
| Clé InChI | UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].O=[V+2] |
| Nom IUPAC | oxovanamum(2+) ;sulfate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.996 |
| CID PubChem | 34007 |
| Afficher plus |