Learn More
Oxyde de vanadium(V), 99,6+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10753591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10753591 250 g Flacon en verre 250g
10584464 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206422500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-62-1
Formule moléculaire O5V2
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
Numéro MDL MFCD00011457
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1750.0°C
Nom chimique ou matériau Vanadium(V) oxide
Point de fusion 690.0°C
Note relative au nom 99.6+%
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.60% min
Formule linéaire V2O5
Merck Index 15, 10107
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
Poids de la formule 181.88
Pourcentage de pureté ≥99.6%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.35
Densité 3.3500g/mL