Learn More
Vanadium(V) Oxide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vanadium(V) oxide |
| CAS | 1314-62-1 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | O5 V2 |
| Synonyme | Vanadium oxide (V2O5), C.I. 77938, Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Red vanadium, VT 1, VT 1 (colorant), Vanadia, Vanadic anhydride, Vanadium oxide, Vanadium oxide (V4O10), Vanadium oxide (VO2.5), Vanadium pentoxide, Vanadium(V) oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/5O.2V |
| SMILES | O=[V](=O)O[V](=O)=O |
| Nom IUPAC | dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.88 |
| Poids de la formule | 181.863 |