Learn More
Acétylacétonate de vanadyl(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10444795 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 10444795
Marque: Thermo Scientific Acros 199590010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3153-26-2
Formule moléculaire C10H14O5V
Poids moléculaire (g/mol) 265.16
Numéro MDL MFCD00000032
Clé InChI JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonyme vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
CID PubChem 131674261
Nom IUPAC (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; vanadium(2+) ; hydrate
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadyl(IV) acetylacetonate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 256.0°C to 259.0°C
Couleur Bleu vert à vert
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O
Quantité 1 kg
Fieser 02,456; 03,331; 11,47; 13,54; 15,57; 15,186
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in methanol (6.4 g/100 mL), ethanol, ether, chloroform, acetone, dioxane, benzene (0.9 g/100 m, l), pyridine
Poids de la formule 265.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadyl(IV) acetylacetonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.