Learn More
Chlorhydrate de vancomycine, Mikromol™
Code produit 17932966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932966 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932966 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0239.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de vancomycine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Vancomycin hydrochloride
CAS 1404-93-9
Noms d’analytes ou de composants Vancomycin hydrochloride
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C66 H75 Cl2 N9 O24 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Vancomycin Hydrochloride, 22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine, vancomycin deriv., Laikexin, Lyphocin, Meek, Vancocin hydrochloride, Vancocine hydrochloride, Vancocyn, Vancor
Formule InChI InChI=1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34?,35?,42+,44-,46?,47?,48?,49?,50?,51?,52?,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)c2ccc(Oc3cc4cc(Oc5ccc(cc5Cl)C(O)C6NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(=O)N)NC1=O)c7ccc(O)c(c7)c8c(O)cc(O)cc8C(NC6=O)C(=O)O)c3O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O[C@H]%10C[C@](C)(N)[C@H](O)[C@H](C)O%10)c(Cl)c2
Nom IUPAC Chlorhydrate de vancomycine
Poids moléculaire (g/mol) 1485.71
Quantité 100 mg
Poids de la formule 1483,4069 g/mol