Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vandétanib
Code produit 16594404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16594404 250 mg 250mg
16574404 1 g 1g
16584404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16594404 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464332500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.20€
    70.65€ / 250mg
    Économisez 13.55€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 443913-73-3 | C22H24BrFN4O2 | 475.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443913-73-3
Formule moléculaire C22H24BrFN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 475.36
Clé InChI UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC N-(4-bromo-2-fluorophényl)-6-méthoxy-7-[(1-méthylpipéridine-4-yl)méthoxy]quinazoline-4-amine
SMILES COC1=C(OCC2CCN(C)CC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Vandetanib
Point de fusion 240.0°C to 243.0°C
Solubilité Soluble in methanol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 475.35