Learn More
Vanilline 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322929 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322929 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17900580AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanillin
CAS 121-33-5
Noms d’analytes ou de composants Vanillin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O3
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Vanillin, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, Vanillin (8CI), 2-Methoxy-4-formylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxy-benzyldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-m-anisaldehyde, H 0264, Lioxin, NPLC 0145, NSC 15351, NSC 403658, NSC 48383, Rhovanil, Vanillaldehyde, Vanillic aldehyde, Vanillum, m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde, p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde, p-Vanillin
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMILES COc1cc(C=O)ccc1O
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldémol
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 152,0473 g/mol