Learn More
Thermo Scientific™ Détecteurs d’aérosols chargés Vanquish™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez la vitesse de séparation accrue et la résolution optimisée du système UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ pour détecter et quantifier presque toutes les substances grâce aux capacités de détection quasi universelles des détecteurs d’aérosols chargés Vanquish. Avec une échelle dynamique linéaire optimisée et une réponse précise et homogène, ce détecteur peut mesurer simultanément de faibles niveaux d’impuretés et d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), ainsi que d’autres composés, quelle que soit leur structure chimique. Il est possible de mesurer pratiquement tous les analytes non volatils et la plupart des analytes semi-volatils avec une sensibilité inférieure au nanogramme. Le détecteur d’aérosols chargés optimise les capacités de découverte et constitue un complément puissant à n’importe quel laboratoire de chromatographie.
Consultez les ressources du détecteur d’aérosols chargés
- Le détecteur d’aérosols chargés Vanquish H est entièrement équipé pour la recherche et le développement de méthodes
- Le détecteur d’aérosols chargés Vanquish F dispose d’un ensemble robuste idéal pour les analyses quotidiennes
Aucun autre détecteur UHPLC actuellement disponible ne peut égaler les performances globales du détecteur d’aérosols chargés Vanquish. Il peut être utilisé pour l’analyse des éléments suivants :
- Produits pharmaceutiques
- Produits naturels
- Glucides
- Polymères
- Surfactants et excipients
- Macromolécules
Spécification
Spécification
| Communications | 1 port USB (USB 2.0, type “B”) 1 concentrateur USB avec 3 ports (USB 2.0, type “A”) pour connecter d’autres modules Vanquish |
| Data Collection Rate | 100 Hz max. |
| Mode de détection | Détection d’aérosols chargés |
| Type | Détecteur d’aérosols chargés |
| À utiliser avec (équipement) | Système UHPLC Vanquish |
| Besoins en gaz | Pression d’entrée d’azote ou d’air comprimé (azote recommandé) : 482 à 551 kPa (4,8 à 5,5 bars ; 70 à 80 psi) |
| Caractéristiques BPL | Fonctions de performances prédictives : Intervalle de remplacement du filtre à gaz, période de surveillance de la maintenance, paramètres système enregistrés dans la piste d’audit du système de données chromatographiques Chromeleon. |
| Plage | Gamme dynamique : Jusqu’à 4 ordres de grandeur |
| Fonctions de sécurité | Diagnostics de mise sous tension, surpression de gaz d’entrée, température d’évaporation élevée, arrêt du débit de la pompe, détection et gestion des fuites de liquide en toute sécurité |
| Régulation de la température | Température d’évaporation : Sélectionnez : +35°C, +50°C, +70°C |
| Afficher plus |